Merck
651249
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8BFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
181.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
CC(=O)c1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C8H8BFO3/c1-5(11)6-3-2-4-7(8(6)10)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3
InChI key
SEMRLZGDJZRZMC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)