Merck
650099
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
95%
Sinónimos:
4′-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
240.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
112-116 °C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C15H12O3/c1-18-15(17)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-16)3-5-12/h2-10H,1H3
InChI key
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c