Merck
650064
Sigma-Aldrich
1-Methyl 2-iodoterephthalate
90%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 243,00
10 G
US$ 2.290,00
US$ 243,00
Fecha estimada de envío19 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 243,00
10 G
US$ 2.290,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7IO4
Número de CAS:
Peso molecular:
306.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 243,00
Fecha estimada de envío19 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
90%
form
solid
mp
161-165 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
ester
iodo
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
AGYGRJJIWDNTLI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)