Saltar a
791105
Zinc chloromethanesulfinate
95% (H-NMR)
Sinónimos:
Baran MCMS Reagent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 841,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H4Cl2O4S2Zn
Número CAS:
Peso molecular:
292.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
95% (H-NMR)
Form:
solid
US$ 841,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
95% (H-NMR)
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: diversification reagent
mp
190-195 °C
functional group
chloro, sulfinic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCS(O[Zn]OS(CCl)=O)=O
InChI
1S/2CH3ClO2S.Zn/c2*2-1-5(3)4;/h2*1H2,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
HEKATMPPXNXYJU-UHFFFAOYSA-L
Application
Zinc chloromethanesulfinate (MCMS) is part of a zinc sulfinate toolbox developed by Phil Baran for the simple and rapid diversification of heterocycles.1
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
745480771406746118
assay
95% (H-NMR)
assay
95%
assay
-
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: diversification reagent, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reaction suitability
reaction type: Allylation, reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: diversification reagent
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: linker
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
190-195 °C
mp
161-166 °C
mp
151-157 °C
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)