649961
(R)-(+)-1-Benzyl-3-(Boc-amino)pyrrolidine
97%
Sinónimos:
(R)-(+)-1-Benzyl-3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +6°, c = 1% in chloroform
mp
77-81 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)17-14-9-10-18(12-14)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m1/s1
InChI key
PHOIDJGLYWEUEK-CQSZACIVSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)