Merck
649570
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)-1H-tetrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrN4
Número de CAS:
Peso molecular:
225.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H5BrN4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
InChI key
YMZMDMWMKVPGDP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)