Merck
802956
Sigma-Aldrich
2-Ethynylpyrimidine
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 257,00
US$ 257,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 257,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
104.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 257,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
96.5 °C
cadena SMILES
C#CC1=NC=CC=N1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-7-4-3-5-8-6/h1,3-5H
Clave InChI
BMNUHRHTDNKJII-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)