648884
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4850 (lit.)
bp
194-196 °C (lit.)
density
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-1-3(5(8)12-4)6(9,10)11/h1-2H
Inchi Key
UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?