Merck
648809
Sigma-Aldrich
3′-Chloro-4′-methoxyacetophenone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(Cl)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
74-78 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadena SMILES
COc1ccc(cc1Cl)C(C)=O
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
QILWOKAXHOAFOF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)