Merck
648493
Sigma-Aldrich
2-(4-Formylphenyl)-6-(hydroxymethyl)pyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
75-79 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(CO)n2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-8-10-4-6-11(7-5-10)13-3-1-2-12(9-16)14-13/h1-8,16H,9H2
Clave InChI
RZHVETZHBRUIJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ana M Rossi et al.
Cell reports, 37(5), 109932-109932 (2021-11-04)
Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors (IP3Rs) are intracellular Ca2+ channels that link extracellular stimuli to Ca2+ signals. Ca2+ release from intracellular stores is "quantal": low IP3 concentrations rapidly release a fraction of the stores. Ca2+ release then slows or terminates without compromising