Merck
646725
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8FN3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
119-123 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(n[nH]1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C9H8FN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,(H3,11,12,13)
Clave InChI
QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)