Merck
646415
Sigma-Aldrich
3-Iodophenylacetonitrile
90%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
243.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
nitrile
cadena SMILES
Ic1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
Clave InChI
LVOKGAHCTHNWIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)