Merck
591777
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)morpholine
97%
Sinónimos:
N-(4-Bromophenyl)morpholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
242.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
mp
114-118 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12BrNO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
Clave InChI
UJTKZWNRUPTHSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)