Merck
646407
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-5-bromopyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
215.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
mp
175-179 °C (lit.)
functional group
amide
bromo
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H7BrN2O/c1-5(11)10-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
MJFCOXATGBYERZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)