Merck
646180
Sigma-Aldrich
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-tetrazole solution
30% in DMF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrN4S
Número de CAS:
Peso molecular:
231.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
30% in DMF
índice de refracción
n20/D 1.4640
bp
157-158 °C
densidad
1.087 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Brc1ccc(s1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H3BrN4S/c6-4-2-1-3(11-4)5-7-9-10-8-5/h1-2H,(H,7,8,9,10)
Clave InChI
GJHHXCMGAACACG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Solid Material is a potential explosive (DSC on solid 806 J/g at 239°C).
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)