Merck
645087
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-3-carboxylic acid
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 263,00
US$ 263,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 263,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 263,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
160-164 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-9(14-11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
Clave InChI
XJYOBHXWBRKOQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analytical studies on isoxazoles. II A new fluorimetric determination of 5-phenyl-3-isoxazolecarboxylic acid and its application to the determination of perisoxal in plasma.
T Umeda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 28(12), 3507-3513 (1980-12-01)
Annamaria Lilienkampf et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(2), 678-688 (2009-12-17)
New antituberculosis (anti-TB) drugs are urgently needed to shorten the 6-12 month treatment regimen and especially to battle drug-resistant Mycobacterium tuberculosis (Mtb) strains. In this study, we have continued our efforts to develop isoxazole-based anti-TB compounds by applying rational drug