Saltar a
644331
Adenine-1,3-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinónimos:
6-Aminopurine-15N2, Vitamin B4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H515N2N3
Número CAS:
Peso molecular:
137.11
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
98% (CP)
form
solid
mp
360-365 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Nc1[15n]c[15n]c2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)/i8+1,10+1
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-GAWGKFCISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
487465705292490997
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % 15N
description
≥98 atom %, ≥97% (CP)
description
98 atom % 15N
assay
98% (CP)
assay
-
assay
≥97% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+6
mass shift
M+2
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
≥98 atom %,  13C,  15N
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
form
solid
form
chunks
form
solid
mp
360-365 °C (subl.) (lit.)
mp
-
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)