Merck
705292
Sigma-Aldrich
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Sinónimos:
(–)-Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Lactoflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Vitamin B2-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Vitamin G-(dioxopyrimidine-13C4,15N2)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 334,00
5 MG
US$ 1.310,00
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 334,00
5 MG
US$ 1.310,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C13H2015N2N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
382.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
 13C
 15N
≥98 atom %
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
chunks
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
orange
mp
290 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1cc2N=[13C]3[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]=[13C]3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
Clave InChI
AUNGANRZJHBGPY-HAIGJTSVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Riboflavin (Vitamin B2) is found in certain foods such as milk, meat, eggs, nuts, enriched flour, and green vegetables.[1][2] It is necessary for normal cell growth and function.
Aplicación
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of riboflavin content in human plasma via LC-MS/MS.[3]
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Riboflavin
Pinto JT and Zempleni J
Advances in Nutrition (Bethesda, Md.), 7(5), 973-975 (2016)
Isotope dilution method for determination of vitamin B2 in human plasma using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Diniz, M, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1113(5), 14-19 (2019)
Riboflavin (vitamin B-2) and health
Powers Hilary J
American Journal of Clinical Nutrition, 77(6), 1352-1360 (2003)