644269
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
124-128 °C/0.02 mmHg (lit.)
density
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(CN2CCNCC2)cc1Cl
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-9(7-11(10)13)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
InChI key
PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?