Merck
616559
Sigma-Aldrich
Fluoxetine-d5 hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17D5H13F3NO·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
350.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
mol peso
350.72 by atom % calculation
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCNC)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D;
Clave InChI
GIYXAJPCNFJEHY-CERKJNTMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhenhua Yan et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 226, 105581-105581 (2020-07-28)
Fluoxetine is a widely prescribed antidepressant that has been frequently detected in aquatic environments and is associated with a series of neurological, behavioural and neuroendocrine disruptions in nontarget organisms. However, studies on its effects in fish under realistic environmental conditions