Merck
642835
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloro-5-nitrobenzonitrile
97%
Sinónimos:
2-Cyano-6-chloro-4-nitroaniline
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H2(Cl)(NH2)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
197.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
183-187 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
nitro
cadena SMILES
Nc1c(Cl)cc(cc1C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClN3O2/c8-6-2-5(11(12)13)1-4(3-9)7(6)10/h1-2H,10H2
Clave InChI
XVYNBLCPQVDRCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)