642622
3-Pyridineboronic acid neopentylglycol ester
97%
Sinónimos:
5,5-Dimethyl-2-(3-pyridyl)-1,3,2-dioxaborinane, Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
92-96 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)COB(OC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14BNO2/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)9-4-3-5-12-6-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
QMEKTOQBDDVVBE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- To synthesize N-alkyl-3-boronopyridinium salts by reacting with corresponding alkyl halides.[1]
- In the ruthenium-catalyzed diastereoselective C-H bond α-arylation of cyclic amines.[2]
- To prepare 2-(3-pyridyl)benzoxazole by reacting with benzoxazole via copper-catalyzed oxidative arylation reaction.[3]
- In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.