Merck
642169
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
115-119 °C (lit.)
functional group
amine
chloro
nitro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(8(10)5-7)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
InChI key
LIWIJBBAMBDXME-ONEGZZNKSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)