Merck
641626
Sigma-Aldrich
Hexylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
C6H13MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
144.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in THF
densidad
0.965 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C6H13.ClH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-13.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-25 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)