Merck
640514
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 112,00
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 112,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
95-99 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(C=O)[nH]1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-3-6(2)8-7(5)4-9/h3-4,8H,1-2H3
Clave InChI
RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)