Merck
639125
Sigma-Aldrich
2-Biphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Seleccione un Tamaño
50 ML
US$ 415,00
US$ 415,00
Fecha estimada de envío22 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
US$ 415,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
257.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 415,00
Fecha estimada de envío22 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
concentration
0.5 M in diethyl ether
density
0.800 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Br[Mg]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-9H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
NCZXESZVEDNTHU-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)