Merck
639036
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 127,00
US$ 127,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 127,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BrFN
Número de CAS:
Peso molecular:
204.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
97%
US$ 127,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
86-90 °C (lit.)
functional group
bromo
fluoro
SMILES string
Cc1cc(F)c(Br)cc1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)