Merck
638951
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenylacetyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6Cl2O
Número de CAS:
Peso molecular:
189.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5510 (lit.)
bp
85 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.292 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)