Merck
636479
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methylindole
97%
Sinónimos:
tert-Butyl 5-methylindole-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5410 (lit.)
bp
208-209 °C (lit.)
densidad
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2n(ccc2c1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H17NO2/c1-10-5-6-12-11(9-10)7-8-15(12)13(16)17-14(2,3)4/h5-9H,1-4H3
Clave InChI
NSPCCUXHOQOAJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant in stereoselective preparation of substituted dihydroindole derivatives via palladium-catalyzed stereoselective carboaminoxylation reactions
  • Reactant in conversion of 1-Boc-indoles to 1-Boc-oxindoles
  • Reactant in preparation of indolyl aromatic chiral alpha-sulfoxides
  • Reactant in preparation of (indolyl)borates, silanes, and silanols
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)