395072
Ethylamine solution
2.0 M in THF
Sinónimos:
Aminoethane, Monoethylamine
Productos recomendados
presión de vapor
17.14 psi ( 55 °C)
4.82 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
2.0 M in THF
densidad
0.81 g/mL at 20 °C
0.856 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
Clave InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In amination reactions.[1]
- To synthesize N-ethyl-4-hydroxybutanamide by reacting with γ-butyrolactone.[2]
- To prepare an anthracene-based tripodal chemosensor for the selective detection of Zn(II) ions.[3]
Ethylamine solution can also be used as a reaction medium in the synthesis of large-scale flower-like CuS microspheres using Cu(S2CNEt2)2 as a precursor.[4]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?