Merck
636371
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
188.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
78-82 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cnc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)6(9)8-3-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
KHBRMXVUQOVORD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)