Merck
636215
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-oxindole
97%
Sinónimos:
6-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Chlorooxindole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
167.59
Beilstein:
1526788
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Número índice de la CE:
421-330-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
195-199 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
Clave InChI
CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ayman M Saleh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 13076-13092 (2014-08-27)
A selected set of substituted pyridone-annelated isoindigos 3a-f has been synthesized via interaction of 5- and 6-substituted oxindoles 2a-f with 6-ethyl-1,2,9-trioxopyrrolo[3,2-f]quinoline-8-carboxylic acid (1) in acetic acid at reflux. Among these isoindigos, the 5'-chloro and 5'-bromo derivatives 3b and 3d show