Merck
634573
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25 M in acetonitrile
Sinónimos:
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Proligo Reagents
concentración
0.25 M in acetonitrile
impurezas
<0.002% water
bp
81-82 °C
densidad
0.786 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Clave InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)