634506
Mercsorb® mercury spill kit
For one-time use only
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Descripción general
Kit is designed to handle all stages of cleaning up mercury spills. Does not contain any chemicals designed to make the mercury less toxic or less dangerous. For one-time use only.
Contents:
Contents:
- Amalgamation powder
- Indicator powder
- Vapor suppressor, shaker bottle
- Aspirator bottle
- Waste collection bottle
- Mixing tub with spatula
- Chemical sponge
- Nitrile gloves
- Disposal bag and twist tie
- Wisk on pan
Información legal
Mercsorb is a registered trademark of NPS Corp.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?