Merck
634476
Sigma-Aldrich
Furan-3-ylethynyltrimethylsilane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12OSi
Número de CAS:
Peso molecular:
164.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
184-186 °C (lit.)
densidad
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccoc1
InChI
1S/C9H12OSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
Clave InChI
YTKPUDNQUBDSHF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)