634182
Calcium oxide
nanopowder, <160 nm particle size (BET), 98%
Sinónimos:
Lime, Quicklime
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
nanopowder
tamaño de partícula
<160 nm (BET)
bp
2850 °C (lit.)
densidad
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
Clave InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Use of Calcium Oxide in Sustainable Concrete Production: Investigates the role of calcium oxide in enhancing the anti-carbonation properties of alkali-activated slag concrete, suggesting its utility in sustainable building practices (P Shi et al., 2024).
- Calcium Oxide from Agroindustry Waste for Dental Applications: Evaluates the synthesis of calcium oxide nanoparticles from eggshell waste, focusing on their potential in promoting dental tissue regeneration (J do Amparo Madureira et al., 2024).
- Calcium Oxide in High-Ash Coal Slime Remediation: Discusses the use of calcium oxide in soil amendments derived from high-ash coal slime, enhancing adsorption performance for environmental cleanup (Y Tian et al., 2024).
- Development of Calcium Oxide-Based Activators: Details the use of waste calcium oxide fly ash as an activator in the vulcanization of natural rubber, reducing the need for zinc oxide and enhancing environmental sustainability (W Naebpetch et al., 2024).
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?