Merck
633941
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene-d8
90 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
CD3C(OCD3)=CD2
Número de CAS:
Peso molecular:
80.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
90 atom % D
Ensayo
97% (CP)
bp
34-36 °C (lit.)
densidad
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(\OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
Clave InChI
YOWQWFMSQCOSBA-MGGKGRBPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)