Merck
633704
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
267.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
258-262 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(10(14)15)13-12-8/h1-5H,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
QEOVHDPWTQAMLB-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTPN1(5770)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)