Merck
633232
Sigma-Aldrich
Acetone-2-13C,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
Sinónimos:
2-Propanone-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6
About This Item
Fórmula lineal:
CD313COCD3
Número de CAS:
Peso molecular:
65.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
densidad
0.885 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-ILPQSMFLSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)