Merck
633208
Sigma-Aldrich
4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
127.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
74-78 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1scnc1C
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)