Merck
633046
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-4-methylthiophene
97%
Sinónimos:
1-(4-Methyl-2-thienyl)ethanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8OS
Número de CAS:
Peso molecular:
140.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
density
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1csc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-7(6(2)8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
NFZNHUNPIJPRMP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)