Merck
797219
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,2-Diphenylethene-1,2-diyl)diphenol
Sinónimos:
1,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,2-diphenylethylene, 4,4′-(1,2-Diphenyl-1,2-ethenediyl)bisphenol, TPE-DOH
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 272,00
US$ 272,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 272,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
364.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 272,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
225 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C26H20O2/c27-23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(28)18-14-22/h1-18,27-28H/b26-25+
Clave InChI
ZYIGFXHZSKIVOO-OCEACIFDSA-N
Aplicación
TPE-DOH is a synthetic intermediate of aggregation-induced emission (AIE) dye for use in further synthesis of alkyl-halogen to make ether and polymer reaction via esterification.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Facile synthesis of soluble nonlinear polymers with glycogen-like structures and functional properties from ?simple? acrylic monomers
Rongrong Hu; Jacky W. Y. Lam; Yong Yu; Herman H. Y. Sung; Ian D. Williams; et al
Polym. Chem., 4, 95-95 (2013)
Artículos
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.