Merck
632384
Sigma-Aldrich
Diisopropyl-13C6 ether
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Isopropyl-13C6 ether
About This Item
Fórmula lineal:
[(13CH3)213CH]2O
Número de CAS:
Peso molecular:
108.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
bp
68-69 °C (lit.)
densidad
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])O[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)