632082
2,2,6,6-Tetrakis(hydroxymethyl)cyclohexanol
97%
Sinónimos:
(2,2,6,6-Tetramethylol)cyclohexanol, 1,1,3,3-Tetra(hydroxymethyl)cyclohexan-2-ol, 2-Hydroxy-1,1,3,3-cyclohexanetetramethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O5
Número de CAS:
Peso molecular:
220.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
123-127 °C
cadena SMILES
OCC1(CO)CCCC(CO)(CO)C1O
InChI
1S/C10H20O5/c11-4-9(5-12)2-1-3-10(6-13,7-14)8(9)15/h8,11-15H,1-7H2
Clave InChI
ICVIFRMLTBUBGF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?