Merck
631388
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 146,00
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 146,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9ClF3NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
276.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 146,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
208-214 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cc1c(CCl)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9ClF3NO.ClH/c1-6-7(4-10)14-3-2-8(6)15-5-9(11,12)13;/h2-3H,4-5H2,1H3;1H
Clave InChI
CMZBQUWICURDCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)