Merck
62495
Sigma-Aldrich
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) complex solution
~1.5 M in cyclohexane, liquid, orange
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]2NLi · C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
179.23
Beilstein:
5894563
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life
concentración
~1.5 M in cyclohexane
impurezas
~10% ethylbenzene
color
orange
densidad
0.816 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CCOC1.[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.C4H8O.Li/c1-5(2)7-6(3)4;1-2-4-5-3-1;/h5-6H,1-4H3;1-4H2;/q-1;;+1
Clave InChI
YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
Precaución
may become turbid on storage or may contain precipitate
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, hearing organs
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)