Merck
61897
Sigma-Aldrich
Ethyl piperazinoacetate
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
1-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine, N-(Carboethoxymethyl)-piperazine, Ethyl 1-piperazineacetate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 163,00
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 163,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.472
densidad
1.048 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CN1CCNCC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3
Clave InChI
MTFCXMJOGMHYAE-UHFFFAOYSA-N
Advertencia
Irritant
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)