Merck
616788
Sigma-Aldrich
4-Chlorostyrene-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6D4CD=CD2
Número de CAS:
Peso molecular:
145.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
bp
192 °C (lit.)
densidad
1.212 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+7
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
KTZVZZJJVJQZHV-QMUWOJKRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)