Merck
616273
Sigma-Aldrich
DL-Phenyl-d5-alanine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 1.580,00
US$ 1.580,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 1.580,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
170.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.580,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(N)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-RALIUCGRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wei Zhang et al.
Electrophoresis, 40(18-19), 2309-2320 (2019-04-27)
The actual utility of capillary electrophoresis-mass spectrometry (CE-MS) for biomarker discovery using metabolomics still needs to be assessed. Therefore, a simulated comparative metabolic profiling study for biomarker discovery by CE-MS was performed, using pooled human plasma samples with spiked biomarkers.