616230
Algal amino acid mixture-D
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
Application
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La estructura de las proteínas proporciona información valiosa que puede utilizarse para inferir la función de la proteína. El estudio de la estructura de las proteínas y la cartografía de las interacciones proteicas, los niveles de expresión y su ubicación permiten la identificación de biomarcadores de enfermedad y posibles dianas farmacológicas para el tratamiento terapéutico.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.